missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydrochloride is necessary for vivo for the conversion of phenylalanine to tyrosine and for the production of the hormone epinephrine and of the monoamine neurotransmitters, serotonin, dopamine, and norepinephrine
- It is also involved in apoptosis and other cellular events mediated by nitric oxide production and catalyzes the cleavage of alkylglycerol ethers
- (6R)-BH4 has been used as a buffer component for assaying tyrosine hydroxylase enzyme activity in mouse brain tissues
- Natural cofactor for phenylalanine hydroxylase, tyrosine hydroxylase, tryptophan hydroxylase, and nitric oxide synthetase
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 25 mg |
| Percent Purity | 99.6 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?