Learn More
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30944438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30944438 1 g 1g
30943447 250 mg 250mg
30940212 25 g 25g
30935387 100 mg 100mg
30939085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30944438 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1098751g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Specifica
CAS 26893-68-5
Molecular Formula C6H4N2O4
MDL Number MFCD04114205
Quantity 1 g
SMILES [N+](=O)([O-])C1=CC=CC(=N1)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 168.11
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.