Få mere at vide
6-Fluoro-2-methyl-3-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7054026
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15468468 5 g 5g
15478468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15468468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61877.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18605-16-8
Molecular Formula C6H5FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 156.116
MDL Number MFCD03095071
InChI Key JVLRFRZVCOWBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitro-6-picoline, 2-fluoro-6-methyl-5-nitropyridine, 2-fluoro-5-nitro-6-methylpyridine, pyridine, 6-fluoro-2-methyl-3-nitro, pubchem6327, acmc-209enj, 6-fluoro-3-nitro-2-picoline, 2-fluoro-5-nitro-6-methylpyridin, 2-fluoro-5-nitro-6-methyl pyridine, pyridine,6-fluoro-2-methyl-3-nitro
PubChem CID 12408185
IUPAC Name 6-fluoro-2-methyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Refractive Index 1.5216
Quantity 5 g
Formula Weight 156.11
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 6-Fluoro-2-methyl-3-nitropyridine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.