Learn More
6-Chlorooxindole, 98%
Artikelnummer. 11414217
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11414217 5 g 5g
11424217 25 g 25g
11434217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11414217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19674.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 56341-37-8 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56341-37-8
Molecular Formula C8H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 167.592
MDL Number MFCD00209962
InChI Key CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorooxindole, 6-chloroindolin-2-one, 6-chloro-2-oxindole, 6-chloro-2-indolinone, 6-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-chloro 2-oxindole, 2h-indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro, 6-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-chloroindole-2 3h-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one
PubChem CID 736344
IUPAC Name 6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)Cl)NC1=O
Tekniske data
Melting Point 195°C to 199°C
Quantity 5 g
Formula Weight 167.6
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Chlorooxindole
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.