Learn More
6-(Chloromethyl)uracil, 98%
Artikelnummer. 11489457
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11489457 25 g 25g
11469457 1 g 1g
11479457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11489457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21985.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 18592-13-7 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18592-13-7
Molecular Formula C5H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 160.56
MDL Number MFCD00010095
InChI Key VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 6-chloromethyluracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl-uracil, 6-chloromethyl uracil?
PubChem CID 73273
IUPAC Name 6-(chloromethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Melting Point 256°C to 258°C (decomposition)
Quantity 25 g
Formula Weight 160.56
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-(Chloromethyl)uracil
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.