Learn More
6-Chloro-3(2H)-pyridazinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15478418 5 g 5g
15468418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15478418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61837.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19064-67-6
Molecular Formula C4H3ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 130.531
MDL Number MFCD00160460
InChI Key YICPBKWYZXFJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridazin-3-ol, 6-chloro-3-hydroxypyridazine, 6-chloro-2h-pyridazin-3-one, 6-chloropyridazin-3 2h-one, 3-chloro-6-hydroxypyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro, 6-chloro-3 2h-pyridazinone, 3-chloro-6-pyridazone, 3-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazinol
PubChem CID 252828
IUPAC Name 3-chloro-1H-pyridazin-6-one
SMILES C1=CC(=NNC1=O)Cl
Spécification
Quantity 5 g
Formula Weight 130.53
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Chloro-3(2H)-pyridazinone
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.