Learn More
6-Chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11465463
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11465463 1 g 1g
11475463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11465463 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13425.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83823-06-7
Molecular Formula C10H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 210.613
MDL Number MFCD00052362
InChI Key ZRCGKWSNRRTAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-chloro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro, maybridge1_005975, acmc-20alzg, chlorochromenecarboxylicacid, #, 6-chloro 2h-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic
PubChem CID 596929
IUPAC Name 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Melting Point 240°C to 246°C
Quantity 1 g
Beilstein 4426673
Formula Weight 210.62
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.