Learn More
6-Bromo-7H-purine, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31448398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31448398 1 g
31437764 250 mg
31436253 25 g
31445493 10 g
31443038 100 g
31445421 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31448398 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1085711g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Specifications
CAS 767-69-1
Molecular Formula C5H3BrN4
MDL Number MFCD00022648
Quantity 1 g
SMILES BrC1=NC=NC2=C1NC=N2
Molecular Weight (g/mol) 199.01
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Bromo-7H-purine
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.