Learn More
6-Amino-3-bromo-2-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10580352 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. 10580352
Brand: Thermo Scientific Acros 360750010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spezifikation
CAS 42753-71-9
Melting Point 82.0°C to 83.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Molecular Formula C6H8BrN2
MDL Number MFCD00068230
Quantity 1 g
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
InChI Key SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
IUPAC Name 5-bromo-6-methylpyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 188.05
PubChem CID 170678
Formula Weight 187.04
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt