Learn More
6,7-Dimethoxy-1-tetralone, 97%
Product Code. 11480738
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11480738 1 g 1g
11490738 5 g 5g
11400748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11480738 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25226.03
 Restricted Item
In Stock
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13575-75-2 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13575-75-2
Molecular Formula C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.24
MDL Number MFCD00134100
InChI Key YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-1-tetralone, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxytetralin-1-one, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxynaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-dimethoxy, 4-dihydro-6, zlchem 843
PubChem CID 266816
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)CCC2
Especificaciones
Melting Point 98°C to 100°C
Quantity 1 g
Formula Weight 206.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6,7-Dimethoxy-1-tetralone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.