missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK429286A, MedChemExpress

Product Code. 16457057
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16457057

Brand: Medchem Express HY11000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.

GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.

Spezifikation

Chemical Name or Material GSK429286A
CAS 864082-47-3
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H16F4N4O2
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.95 mM)
SMILES O=C(C(C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2)=C(C)NC2=O)NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3F
Molecular Weight (g/mol) 432.37
Formula Weight 432.37
Percent Purity 98.15%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt