Learn More
JT Baker 5LT Sodium Hydroxide, 32% BAKER ANALYZED Reagent
Marca: JT Baker 7109.5000
5LT Sodium Hydroxide, 32% BAKER ANALYZED Reagent
Seguridad y manipulación
- Danger
Clasificación
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 A
Indicaciones de peligro
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H318-Causes serious eye damage.
Consejos de prudencia
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P405-Store locked up.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.