Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 5F-PE-GT-0.47 GC Autosampler Syringes
Product Code. 10616041
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
5 μL
Unit Size:
Each
Product Code. Volume (Metric) unitSize
10616041 5 μL Each
1 options
Product Code. 10616041
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 001955
Equipped with GT plunger and cone-tipped needle.
  • Specifically designed for PerkinElmer instruments
Specifikationer
Material Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger)
Needle Gauge 26 G
Diameter (Metric) Inner Needle 0.15 mm
Diameter (Metric) Outer 8 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 0.47 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Model 5F-PE-GT-0.47
Volume (Metric) 5 μL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.