Learn More
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 97%
Product Code. 15480288
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 15480288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53457.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13224-84-5 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13224-84-5
Molecular Formula C8H16OSi
Molecular Weight (g/mol) 156.3
MDL Number MFCD00190229
InChI Key LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2760861
IUPAC Name 5-trimethylsilylpent-4-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCCO
Specifications
Boiling Point 76°C (15mmHg)
Quantity 25 g
Linear Formula HO(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Flash Point 84°C (183°F)
Synonym 5-trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl pent-4-yn-1-ol, 4-pentyn-1-ol,5-trimethylsilyl, 5-trimethylsilyl-4-prntyn-1-ol, 5-trimethylsilyl ;pent-4-yn-1-ol, trimethyl 5-hydroxy-1-pentynyl silane, 4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl
Formula Weight 156.3
Percent Purity 97%
Refractive Index 1.457
Density 0.861
Chemical Name or Material 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato