Learn More
5-[p-(Dimethylamino)benzylidene]rhodanine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Shop All J.T.Baker ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 536-17-4 |
| Packaging | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C12H12N2OS2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine |
| InChI Key | JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 |
| IUPAC Name | 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.361 |
| PubChem CID | 2723826 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?