Learn More
5-(N-2,3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis-(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, 99.0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491151 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11491151 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11491151 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215775025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 NOK
    1436.67 NOK / 25g
    Save 73.33 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 66108-95-0
Assay Percent Range 0.99
Molecular Formula C19H26I3N3O9
Quantity 25 g
Synonym Nycodenz
InChI Key NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
IUPAC Name N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molecular Weight (g/mol) 821.14
Formula Weight 821.1
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 5-(N-2, 3-Dihydroxypropylacetimido)-2, 4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen