Learn More
5-Methylcytosine, MedChemExpress
Description
5-Methylcytosine is a well-characterized DNA modification, and is also predominantly in abundant non-coding RNAs in both prokaryotes and eukaryotes. 5-Methylcytosine in mRNA is a new epitranscriptome marker inArabidopsis, and that regulation of this modification is an integral part of gene regulatory networks underlying plant development.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-Methylcytosine |
| CAS | 554-01-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C5H7N3O |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 8.33 mg/mL (66.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (57.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N=CC(C)=C(N)N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.13 |
| Formula Weight | 125.13 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?