Learn More
5-Methylbenzoxazole, 99%
Product Code. 11445177
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. Quantity unitSize
11445177 25 g 25g
11425177 1 g 1g
11435177 5 g 5g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11445177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22596.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10531-78-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10531-78-9
Molecular Formula C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
MDL Number MFCD00216938
InChI Key UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzoxazole, 5-methylbenzo d oxazole, 5-methylbenzooxazole, 5-methyl-benzoxazole, pubchem8638, acmc-1bprw, 5-methylbenzo d oxazole;5-methylbenzo d oxazole
PubChem CID 2724970
IUPAC Name 5-methyl-1,3-benzoxazole
SMILES CC1=CC=C2OC=NC2=C1
Spécification
Melting Point 41°C to 44°C
Quantity 25 g
Formula Weight 133.15
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 5-Methylbenzoxazole
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.