Learn More
5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Código de producto. 10262592
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
10262592 250 mg 250mg
10049281 1 g 1g
10193084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10262592 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD04550CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Kemiske identifikatorer
CAS 499771-21-0
Molecular Formula C11H8F3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 271.199
InChI Key IRJLZHQBWAUKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, maybridge1_002663, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-4-triazolecarboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4carboxylic acid
PubChem CID 2804089
IUPAC Name 5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]triazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N=NN1C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Assay Percent Range 97%
Quantity 250 mg
Formula Weight 271.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.