Learn More
5-Iodotubercidin, MedChemExpress
Description
5-Iodotubercidin (NSC 113939), an ATP mimetic, is a potent adenosine kinase inhibitor with an IC50 of 26 nM. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) initiates glycogen synthesis in isolated hepatocytes by causing inactivation of phosphorylase and activation of glycogen synthase. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2, PKC and Haspin.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-Iodotubercidin |
| CAS | 24386-93-4 |
| Color | Earth Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H13IN4O4 |
| Quantity | 2 mg |
| Synonym | NSC 113939 5-ITu |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 49 mg/mL (124.95 mM) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2I)=NC=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.15 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?