Learn More
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477777
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15477777 1 g 1g
15487777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15477777 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H37465.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 34091-51-5
Molecular Formula C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.00
MDL Number MFCD11109327
InChI Key RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334065
IUPAC Name 5-iodo-1-methylpyrazole
SMILES CN1N=CC=C1I
Especificaciones
Melting Point 78°C to 81°C
Quantity 1 g
Sensitivity Light and moisture sensitive
Synonym 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
Formula Weight 208
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.