Få mere at vide
5-Chloro-2-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Produktkode 11409347
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
11409347 100 g 100g
11419347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 11409347 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B21392.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-79-4
Molecular Formula C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.60
MDL Number MFCD00007779
InChI Key WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
PubChem CID 7260
ChEBI CHEBI:82422
IUPAC Name 5-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Tekniske data
Melting Point 21°C to 24°C
Density 1.18
Boiling Point 236°C to 238°C
Flash Point 160°C (320°F)
Refractive Index 1.584
Quantity 100 g
UN Number UN2239
Beilstein 878504
Formula Weight 141.6
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 5-Chloro-2-methylaniline
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.