Learn More
5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsBeskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 33°C to 37°C |
| CAS Min % | 96.0 |
| Color | Pink or White to Yellow |
| CAS Max % | 100.0 |
| Density | 112g/mL |
| Quantity | 100 g |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Assay Percent Range | 97% |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?