Learn More
5-Bromo-4-Indoyl-α-D-galactopyranoside, >99%, For TLC analysis, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
5mg
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Assay Percent Range | > 99% |
| Quantity | 5 mg |
| Formula Weight | 408.63 |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | 5-Bromo-4-Indoyl-α-D-galactopyranoside, For TLC analysis |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido