Learn More
X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Fisher BioReagents™
Description
- Chromogenic substrate used for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype
- Forms blue precipitate when hydrolyzed by β-galactosidase
- Soluble in DMF and Methanol
Especificaciones
Especificaciones
| Alpha Vector | Bromo-4-chloro-3-indolyl-[beta]-D-galactopyranoside (X-Gal) |
| Melting Point | 230°C |
| Color | White |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 100 mg |
| Merck Index | 15, 10272 |
| Specific Rotation | -56 to -64° (+ or -) |
| Formula Weight | 408.63 |
| Physical Form | Powder or Solid |
| Chemical Name or Material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?