Learn More
5-Amino-2-naphthalenol, TRC
Produktkode 30321892
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30321892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30321892 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA6186601G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 5-Amino-2-naphthalenol
CAS 86-97-5
Molecular Formula C10 H9 N O
Quantity 1 g
Synonym 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cccc2cc(O)ccc12
IUPAC Name 5-aminonaphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 159.185
Formula Weight 159.068
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.