Learn More
5-Amino-2-fluorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 11336539
Click to view available options
Quantity:
500 mg
2 g
Unit Size:
2g
500mg
Product Code. 11336539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26162.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56741-33-4
Molecular Formula C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.13
MDL Number MFCD00077449
InChI Key WYGAIOJWQDRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-fluorobenzioc acid, 3-amino-6-fluorobenzoic acid, 5-amino-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-52, benzoic acid, 5-amino-2-fluoro, pubchem1325, 2-fluoro-5-aminobenzoic acid, ksc269g4f, 3-amino-6-fluoro-benzoic acid, rarechem al bo 1979
PubChem CID 2735910
IUPAC Name 5-amino-2-fluorobenzoic acid
SMILES NC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
Tekniske data
Melting Point 190°C to 192°C
Quantity 500 mg
Formula Weight 155.13
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.