Learn More
5-Amino-1-pentanol, TRC
Product Code. 30133444
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30133444 100 g 100g
30010702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30133444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA618975100G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2508-29-4
Molecular Formula C5H13NO
Molecular Weight (g/mol) 103.16
Synonym 1-Amino-5-hydroxypentane, 1-Amino-5-pentanol, 5-Aminopentanol, 5-Hydroxy-1-pentanamine, 5-Hydroxypentylamine, Pentanolamine;
IUPAC Name 5-aminopentan-1-ol
SMILES NCCCCCO
Spécification
Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Formula Weight 103.0997
Chemical Name or Material 5-Amino-1-pentanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.