Learn More
5,6-Dihydro Thymine, TRC
Product Code. 30134189
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30134189 1 g 1g
30133126 5 g 5g
30008575 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30134189 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4494401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 696-04-8
Molecular Formula C5 H8 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro-5-methyl-, Hydrouracil, 5-methyl- (6CI,8CI), Dihydro-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-5-methyluracil, 5,6-Dihydrothymine, 5-Methyl-5,6-dihydrouracil, 5-Methyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Dihydrothymine, NSC 44131
IUPAC Name 5-methyl-1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES CC1CNC(=O)NC1=O
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formula Weight 128.0586
Chemical Name or Material 5,6-Dihydrothymine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.