Learn More
5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid, TRC
Produktkode 30380774
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity
30380774 5 mg
30372673 10 mg
30377632 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30380774 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD4916805MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56976-66-0
Molecular Formula C19 H18 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 338.36
IUPAC Name 4-(2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Formula Weight 338.1267
Chemical Name or Material 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.