Få mere at vide
Få mere at vide
(4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid (Mycophenolic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
(4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid (Mycophenolic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Mycophenolic acid |
| CAS | 24280-93-1 |
| Analyte or Component Names | Mycophenolic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H20 O6 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid, Mycophenolate Mofetil Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O |
| IUPAC Name | (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?