Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Insert System With Inlet Opening System
Shop All Brand Products
Click to view available options
Supportive Membrane:
PC Membrane
PET
Pore Size:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Packungsgröße:
Pack of 5
Beschreibung
- Sterile
- With inlet opening system
- cellGrade™ plus surface
- Membrane material: PC or PET material
- Multiple membrane pore sizes for different applications: 0.4μm, 1.0μm, 3.0μm, 8.0μm
- 5 plates/Pk. with lids and 30 insert strips
Applications:
in vitro preparation of tissue (3D tissue culture)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
| Surface Treatment | cellGrade plus |
| Type | Cell Culture Insert System |
| Well Count | 6 |
| Pore Size | 8 μm |
| Quantity | 5/Pk. |
| Supportive Membrane | PC Membrane |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur