Learn More
Beskrivelse
- Includes spindle
- Chemical, abarasion and heat resistant
- Compatible with IP300, IP600 printers
- Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer |
| Material | Resin |
| Length (English) | 984 in. |
| Width (English) | 4.3 in. |
| Length (Metric) | 300 m |
| Width (Metric) | 10.9 cm |
| Diameter (Metric) | 25.4 mm I.D. |
| Dimensions (L x W) | 984 ft. x 4.3 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?