Learn More
Beskrivelse
- Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
- Designed and formulated to overcome the adverse safety, accuracy and stability issues experienced with other turbidity standards, primarily formazin-based standards.
- Certified
- NIST traceable
- Non-toxic, non-carcinogenic
- Highly accurate
- Stable
- EPA approved
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | Ratio Instruments |
| Description | Liquid format in an HDPE Bottle GL45 |
| Accuracy | Accuracy ± 1% NTU |
| Turbidity | 4000 NTU ± 1% |
| Volume (Metric) | 500 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?