Learn More
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid, 97+%
Artikelnummer. 11398315
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11398315 1 g 1g
11308325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11398315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10242.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 58808-59-6 | C9H5F3O3 | 218.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58808-59-6
Molecular Formula C9H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 218.131
MDL Number MFCD00052340
InChI Key WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoroacetyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoroacetyl benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl, 4-2,2,2-trifluoro-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl-9ci, 4-carboxy-a,a,a-trifluoroacetophenone, pubchem13997, acmc-1atst, 4-trifluoroacetylbenzoic acid, labotest-bb lt00454127
PubChem CID 143579
IUPAC Name 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Melting Point 177°C to 179°C
Quantity 1 g
Beilstein 2728778
Sensitivity Hygroscopic
Formula Weight 218.13
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material 4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.