Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452864
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
10452864 1 g 1g
10377264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10452864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52416DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 884507-34-0
Molecular Formula C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.241
MDL Number MFCD09025875
InChI Key ITXQSYHCKPGZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yloxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229527
IUPAC Name 4-(oxan-4-yloxy)benzonitrile
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 203.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.