Specifications
Specifikationer
| CAS Min % | 92.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 107°C to 110°C |
| Color | Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 94% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 204.27 |
| Percent Purity | 94% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Piperazinoacetophenone
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 C
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H302-Harmful if swallowed.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?