Learn More
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10245904
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10245904 1 g Amber Glass Bottle 1g
10172754 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10245904 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC69101DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-08-2026
Add to basket
Identificadores de productos químicos
CAS 182491-21-0
Molecular Formula C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.24
MDL Number MFCD00085758
InChI Key BWHJLSRDMNLSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-oxane-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-phenyl, 4-carboxy-4-phenyloxane, 4-carboxy-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran-4-yl benzene, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138553
IUPAC Name 4-phenyloxane-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 206.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.