Learn More
4-Phenanthrol, TRC
Code produit 30417266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30417266 10 mg -
30415637 5 mg -
30418543 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30417266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29501510MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7651-86-7
Molecular Formula C14 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Synonym 4-Phenanthrenol (9CI, ACI), 4-Phenanthrol (6CI, 7CI, 8CI), 4-Hydroxyphenanthrene, NSC 171284
IUPAC Name phenanthren-4-ol
SMILES Oc1cccc2ccc3ccccc3c12
Specifications
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-9,15H
Formula Weight 194.0732
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-phenanthrene