Learn More
4-Nonylphenol-ethoxylate (technical) 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317953
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30317953 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30317953 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREL15631000ME
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantity 10 mL
Concentration 10 μg/mL
Certifications/Compliance ISO/IEC 17025
Solvent or Matrix Methanol