Learn More
4-Nitrophenylacetone, 98%
Product Code. 11484677
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11484677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21183.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5332-96-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
It is applied as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is applied as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Insoluble in water, soluble in usual organic solvents.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5332-96-7
Molecular Formula C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
MDL Number MFCD00051518
InChI Key GEWWCWZGHNIUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetone, 1-4-nitrophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-2-propanone, 1-4-nitrophenyl acetone, p-nitrophenylazeton, p-nitrophenylacetone, pubchem18646, 4-nitrophenyl acetone, acmc-1az6k
PubChem CID 219367
IUPAC Name 1-(4-nitrophenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Melting Point 61°C to 64°C
Quantity 25 g
Beilstein 1953054
Solubility Information Insoluble in water,soluble in usual organic solvents.
Formula Weight 179.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Nitrophenylacetone
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.