Learn More
4-Nitrobenzyl alcohol, 99%
Product Code. 11482388
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11482388
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15742.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-73-8 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
4-nitrobenzyl alcohol is used as the sole source of carbon and nitrogen to study the pathway for the catabolism of 4-nitrotoluene by Pseudomonas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-nitrobenzyl alcohol is used as the sole source of carbon and nitrogen to study the pathway for the catabolism of 4-nitrotoluene by Pseudomonas.
Solubility
Soluble in water (2 mg/ml at 20°C).
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-73-8
Molecular Formula C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
MDL Number MFCD00007376
InChI Key JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl alcohol, 4-nitrophenyl methanol, p-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-nitro, 4-nitrobenzenemethanol, p-hydroxymethyl nitrobenzene, benzyl alcohol, p-nitro, paranitrobenzyl alcohol, 4-nitrobenzylalcohol, unii-86btj68y9m
PubChem CID 69275
ChEBI CHEBI:41214
IUPAC Name (4-nitrophenyl)methanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 92°C to 95°C
Boiling Point 185°C (12 mmHg)
Flash Point 180°C (356°F)
Quantity 500 g
Beilstein 1424026
Solubility Information Soluble in water (2mg/ml at 20°C).
Formula Weight 153.14
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4-Nitrobenzyl alcohol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzyl alcohol
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : 4-Nitrobenzyl alcohol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt