Learn More
[4-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10726735
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10726735 5 g 5g
10351093 250 mg 250mg
10127512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10726735 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC29309DE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Add to basket
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 91271-65-7
Molecular Formula C12H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 207.273
MDL Number MFCD04974050
InChI Key MWVQMAWLNHACQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, zlchem 1288, n-4-hydroxymethylbenzyl morpholine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795499
IUPAC Name [4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 5 g
Formula Weight 207.27
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material [4-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.