missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylnicotinic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. p-7026392
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
0.25g
1g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11470457

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B22367.01

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 94015-05-1
Molecular Formula C7H6NO2
Molecular Weight (g/mol) 136.13
MDL Number MFCD00832700
InChI Key ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylnicotinic acid hydrochloride, 4-methylpyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hcl, 4-methyl-nicotinic acid hydrochloride, acmc-209wrr, 4-methyl nicotinic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride;, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride salt, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride;
PubChem CID 2796506
SMILES CC1=CC=NC=C1C([O-])=O

Specifica

Quantity 0.25 g
Sensitivity Hygroscopic
IUPAC Name 4-methylpyridine-3-carboxylate
Formula Weight 173.6
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Methylnicotinic acid hydrochloride
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato