Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 96-98-0 |
| Molecular Formula | C8H7NO4 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-methyl-3-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight | 181.0375 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?