Learn More
(4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine, 90%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10474813
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging Tamaño de la unidad
10474813 1 g Amber Glass Bottle 1g
10143174 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10474813 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62013DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 915707-59-4
Molecular Formula C9H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 179.223
MDL Number MFCD09065018
InChI Key OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229650
IUPAC Name (4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanamine
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
Especificaciones
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 179.22
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.