Learn More
4-Methyl-2-nitroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline) |
| CAS | 89-62-3 |
| Molecular Formula | C7 H8 N2 O2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | p-Toluidine','2-nitro- (8CI), 4-Methyl-2-nitrobenzenamine, (4-Methyl-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-nitro-4-methylbenzene, 2-Nitro-4-methylaniline, 2-Nitro-p-toluidine, 3-Nitro-4-aminotoluene, 4-Amino-3-nitrotoluene, 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Methyl-6-nitroaniline, 4-Methyl-o-nitroaniline, Amarthol Fast Red GL Base, Amarthol Fast Red GL Salt, Azoamine Red A, Azobase NAT, Azobase Red NAT, Azoene Fast Red Red GL Salt, Azofix Red GL Salt, Azoic Diazo Component 8, C.I. 37110, C.I. Azoic Diazo Component 8, Conazoic Diazo M, Devol Red G, Devol Red Salt G, Diazo Fast Red GL, Dycosbase Red GL Base, F. Red Gl Base, Fast Red 3NT Base, Fast Red 3NT Salt, Fast Red Base GL, Fast Red Base JL, Fast Red G Base, Fast Red GL, Fast Red GL Base, Fast Red MGL Base, HD Fast Red GL Base, Hiltonil Fast Red GL Base, Hiltosal Fast Red GL Salt, Lake Red G Base, Lithosol Scarlet Base M, Lithosol Scarlet Base MB, Lithosol Scarlet Base MBW, Lithosol Scarlet Base MW, MNPT, Mitsui Red GL Base, NSC 2759, Naphthanil Red G Base, Naphtoelan Fast Red GL Base, Red Base Ciba VII, Red Base Irga VII, Red Base NGL, Red G Base, Red G Salt, Red Salt Ciba VII, Red Salt Irga VII, Sanyo Fast Red GL Base, Shinnippon Fast Red GL Base, Toyo Fast Red GL Base, Tulabase Fast Red GL, o-Nitro-p-methylaniline, p-Methyl-o-nitroaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 4-methyl-2-nitroaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight | 152.0586 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?