Learn More
4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole, 95%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Especificaciones
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 40.0°C to 41.0°C |
| Color | Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 134.14 |
| Percent Purity | 95% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?