Få mere at vide
4-Methoxypyridine, TRC
Produktkode 30468802
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30468802 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30468802 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM26714550G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Molecular Formula C6H7NO
Quantity 50 g
Synonym gamma-Methoxypyridine
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccncc1
IUPAC Name 4-methoxypyridine
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Formula Weight 109.0528
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.