Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 4-Methoxypyridine |
| CAS | 620-08-6 |
| Molecular Formula | C6H7NO |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | gamma-Methoxypyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccncc1 |
| IUPAC Name | 4-methoxypyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight | 109.0528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?