Learn More
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, 97%
Código de producto. 15430136
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15430136
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52814.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 32529-79-6 | C9H14O4 | 186.207 g/mol
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water (11 g/L at 25°C).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 32529-79-6
Molecular Formula C9H14O4
Molecular Weight (g/mol) 186.207
MDL Number MFCD06797561
InChI Key ZQJNPHCQABYENK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester, cis-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 4-carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4-carbomethoxycyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1,4-cyclohexane dicarboxylic acid monomethyl ester
PubChem CID 296850
IUPAC Name 4-methoxycarbonylcyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Quantity 1 g
Solubility Information Slightly soluble in water (11g/L at 25°C).
Formula Weight 186.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado